Learn More
Recipiente de objetos punzantes de 0,47 l multifuncional con red Sharpsguard™ amarillo 0.5 con extractor de aguja Código de producto.: 12993485
Recipiente de objetos punzantes de 0,47 l multifuncional con red Sharpsguard™ amarillo 0.5 con extractor de aguja
Código de producto. 12993485
Dimensiones (L x An): 31 x 25mm
Click to view available options
:
Dimensiones (L x An): 31 x 25mm
Código de producto. 12993485
Marca: Daniels Healthcare DD442YL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para trabajadores sanitarios comunitarios. El recipiente de objetos punzantes de 0,47 l multifuncional con red Sharpsguard™ amarillo 0.5 se utiliza para la eliminación de objetos punzantes que se han contaminado con medicamentos, pero no citotóxicos ni citostáticos.
  • Cabe fácilmente en una bolsa o guantera
  • Se suministra con la tapa montada
  • Recipiente para la eliminación por incineración.
  • Estructura de polipropileno y grosor de pared rígidos
  • Ofrece una excelente protección contra objetos punzantes y la fuga de líquidos
  • Cuando el recipiente se llena hasta la línea de llenado, se debe cerrar y eliminar de forma segura
  • Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,47 l
Certificaciones/conformidad BS7320:1990, certificado UN3291
Color Amarillo
Dimensiones (L x An) 31 x 25 mm
Desechables
Longitud (métrico) 31 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 25 mm
Incluye Tapón
Para utilizar con (aplicación) Para los sanitarios comunitarios
Material Polipropileno
Título del producto
Recipiente de objetos punzantes de 0,47 l multifuncional con red Sharpsguard™ amarillo 0.5 con extractor de aguja >