Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 0.5
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sharpsguard™ eco 0.5 amarillo con abertura de tela, es ideal para trabajadores del sector sanitario, y se puede instalar fácilmente en un compartimento para bolsas o guantes.
- Este recipiente se suministra con la tapa montada.
- Aparte de una diferencia en el tono del color y una «R» añadida al final del código del producto, no hay diferencia en la gama segura y fácil de usar que conoce y en la que confía.
- Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,4 L |
| Color | Amarillo |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 79 x 45 x 206 mm |
| Tamaño de abertura (métrico) | 26 x 30 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 88 g |