Learn More
Deltalab™ Recipientes de seguridad con tapón de rosca de polipropileno
Coloque el anillo a prueba de manipulaciones en los contenedores de tapones de rosca de seguridad de polipropileno Deltalab™ después de atornillar el tapón de forma normal para garantizar la seguridad del contenido de estos recipientes de polipropileno ultratransparentes.
127.00€ - 264.00€
Especificaciones
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tipo de producto | Recipientes de seguridad con tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15270996
|
Deltalab™
409726.G |
150mL | 400 |
134.00€
paquete de 350 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
12054413
|
Deltalab™
202844 |
146mL | 300 |
127.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
12833703
|
Deltalab™
409402 |
40mL | 800 |
264.00€
paquete de 800 |
Fecha estimada de envío: 20-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15254145
|
Deltalab™
409802 |
50 ml | 700 |
157.00€
paquete de 700 |
Fecha estimada de envío: 28-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15264145
|
Deltalab™
409826 |
50 ml | 900 |
142.00€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Recipientes de polipropileno ultratransparentes con un anillo a prueba de manipulaciones especialmente diseñado
- Polietileno
- Tapón rojo
Especificaciones
Tapón de rosca | |
Polipropileno | |
Recipientes de seguridad con tapón de rosca |