Learn More
Deltalab™ Recipientes de seguridad con tapón de rosca de polipropileno
Descripción
- Recipientes de polipropileno ultratransparentes con un anillo a prueba de manipulaciones especialmente diseñado
- Polietileno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente |
| Graduated | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 150 mL |
| Color del tapón | Rojo |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Altura (métrico) | 73 mm |
| Anchura (métrico) | 57 mm |
| Cantidad | 400/Paq. |