Learn More
Fisherbrand™ Garrafas rectangulares de PPCO
Productos en los que su laboratorio puede confiar. Las garrafas rectangulares de PPCO Fisherbrand tienen un diseño rectangular de tamaño compacto que resulta ideal para almacenar y dispensar agua de laboratorio y reactivos. Fabricado para durar. Fabricados con materiales de plástico de alta calidad. Esterilizables en autoclave.
130.00€ - 182.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | FDA, USP VI |
Material del cierre | PPCO |
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para almacenar y dispensar agua de laboratorio y reactivos |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13418039
![]() |
Fisherbrand™
302321-0020 |
9 L |
130.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
13428039
![]() |
Fisherbrand™
302321-0050 |
20 L |
182.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Productos en los que su laboratorio puede confiar. Los garrafones rectangulares de PPCO Fisherbrand tienen un diseño rectangular de tamaño compacto que resulta ideal para almacenar y dispensar agua de laboratorio y reactivos. Fabricado para durar. Fabricados con materiales de plástico de alta calidad. Esterilizables en autoclave.
Ideal para almacenar y dispensar agua de laboratorio y reactivos
- Diseño resistente para una larga vida útil
- Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 51 litros
- Posibilidad de escoger material para uso general o esterilización en autoclave
- Diseño rectangular que ahorra espacio
- El tapón de boca ancha facilita el llenado y la limpieza
- Las garrafas con llaves incluyen un inserto de manguera dentada compatible con tubos con un D.I. de 5/16 pulg
- La boquilla de la llave sin el adaptador admite tubos con un D.I. de 5/8 pulg
- Los materiales cumplen los requisitos de la FDA sobre uso alimentario y los criterios IV (no tóxicos) de la USP
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
PPCO | |
Ideal para almacenar y dispensar agua de laboratorio y reactivos | |
Ancha | |
Rectangulares |
FDA, USP VI | |
Blanco | |
PPCO | |
Garrafón con llave |