Learn More
Fisherbrand™ Garrafas rectangulares de PPCO
Código de producto. 13418039 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 L
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13418039 9 L cada uno
13428039 20 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13418039
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Productos en los que su laboratorio puede confiar. Las garrafas rectangulares de PPCO Fisherbrand tienen un diseño rectangular de tamaño compacto que resulta ideal para almacenar y dispensar agua de laboratorio y reactivos. Fabricado para durar. Fabricados con materiales de plástico de alta calidad. Esterilizables en autoclave.
Productos en los que su laboratorio puede confiar. Los garrafones rectangulares de PPCO Fisherbrand tienen un diseño rectangular de tamaño compacto que resulta ideal para almacenar y dispensar agua de laboratorio y reactivos. Fabricado para durar. Fabricados con materiales de plástico de alta calidad. Esterilizables en autoclave.
Ideal para almacenar y dispensar agua de laboratorio y reactivos
  • Construcción resistente para una larga vida útil
  • Graduaciones moldeadas para 1 galón y 51 incrementos
  • Posibilidad de escoger material para uso general o esterilización en autoclave
  • Diseño rectangular que ahorra espacio
  • El tapón de boca ancha facilita el llenado y la limpieza
  • Los garrafones con llaves incluyen un inserto de manguera dentada compatible con tubos con un D.I. de -+ hasta 0,31 pulg.
  • La boquilla de la llave sin el adaptador admite tubos con un D.I. de 0,62 pulg
  • Los materiales cumplen los requisitos de la FDA sobre uso alimentario y los criterios IV (no tóxicos) de la USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2,4 gal
Capacidad (métrico) 9 L
Certificaciones/conformidad FDA, USP VI
Material del cierre PPCO
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Diám. máx. externo (con llave) x An x Al (con tapón): 10,5 x 6,0 x 14,2 pulg  (26,7 x 15,3 x 36,1 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para almacenar y dispensar agua de laboratorio y reactivos
Material PPCO
Mouth Style Ancha
Tipo de producto Garrafón con llave
Forma Rectangulares