Learn More
Cole-Parmer™ Válvula de control en miniatura de polipropileno
Instale estas válvulas de control en cualquier posición. Las válvulas de control en miniatura de polipropileno son ideales para su uso con líquidos y gases en aplicaciones de presión o vacío. Las válvulas necesitan una contrapresión de 1 psi para un sellado hermético.
9.60€ - 29.40€
Especificaciones
Tipo de producto | Válvula de control en miniatura |
---|---|
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos o gases con presión o vacío |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 93 °C |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11853843
|
Cole-Parmer™
98553-13 |
Diámetro del tubo: 8 mm |
15.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11823843
|
Cole-Parmer™
MFLX98553-10 |
Diámetro del tubo: 3,2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11843843
|
Cole-Parmer™
98553-12 |
Diámetro del tubo: 6,4 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Cuerpo de PP y diafragma Viton™
- La presión de rotura es de 0.18 psi, la presión de cierre es de 0.014 psi
- La temperatura máxima (a psi máximas) es de 93 °C
Especificaciones
Válvula de control en miniatura | |
Transferencia de líquidos o gases con presión o vacío | |
1 unidad |
Polipropileno | |
93 °C | |
93 °C |