Learn More
Cole-Parmer™ Válvula de control en miniatura de polipropileno
Código de producto. 11843843
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
Diámetro del tubo: 3,2 mm
Diámetro del tubo: 6,4 mm
Diámetro del tubo: 8 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11843843 Diámetro del tubo: 6,4 mm 1 PCS
11823843 Diámetro del tubo: 3,2 mm cada uno
11853843 Diámetro del tubo: 8 mm 1 PCS
3 options
Código de producto. 11843843
Marca: Cole-Parmer™ 9855312
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Instale estas válvulas de control en cualquier posición. Las válvulas de control en miniatura de polipropileno son ideales para su uso con líquidos y gases en aplicaciones de presión o vacío. Las válvulas necesitan una contrapresión de 1 psi para un sellado hermético.
  • Cuerpo de PP y diafragma Viton™
  • La presión de ruptura es de 0,01 bar (0,18 psi), la presión de cierre es de 0,0009 bar (0,014 psi)
  • La temperatura máxima (a psi máximos) es de 93 °C
Especificaciones
Diámetro (métrico) Diámetro del tubo: 6,4 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos o gases con presión o vacío
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 93 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Max. Operating Temperature (Metric) 93 °C
Tipo de producto Válvula de control en miniatura