Learn More
Cole-Parmer™ Válvula de control en miniatura de polipropileno
Description
- Cuerpo de PP y diafragma Viton™
- La presión de ruptura es de 0,01 bar (0,18 psi), la presión de cierre es de 0,0009 bar (0,014 psi)
- La temperatura máxima (a psi máximos) es de 93 °C
Specifications
Specifications
| Diámetro (métrico) | Diámetro del tubo: 8 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos o gases con presión o vacío |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 93 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 93 °C |
| Tipo de producto | Válvula de control en miniatura |