Learn More
BRAND™ Tubos de polipropileno para microcentrífuga con tapón de rosca
Incluye un tapón de rosca a prueba de manipulación y tiene base autoestable. La junta de silicona ofrece una protección fiable contra las fugas o la penetración de líquidos.
325.00€
Especificaciones
Estilo de tapón | Tapón de rosca |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN 285 |
Material del cierre | Polipropileno |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10659114
|
BRAND™
780756 |
1,5 ml |
325.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 01-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10175093
|
BRAND™
780758 |
2 ml |
325.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Hechos de polipropileno (PP)
- Incluye un tapón de rosca a prueba de manipulación y tiene base autoestable
- Estéril
- Graduados
Especificaciones
Tapón de rosca | |
Polipropileno | |
Transparente | |
Almacenamiento de suministros médicos como sueros y muestras de sangre, así como calentamiento de muestras, centrifugación, etc. | |
44mm | |
500/paq. | |
Estéril | |
Tapón de rosca |
DIN EN 285 | |
Sí | |
Polipropileno | |
Para centrífuga | |
Base autoestable, tapón de rosca con junta de silicona | |
De – 196C a 121 °C | |
Sí | |
13 mm |