Descripción
- Hechos de polipropileno (PP)
- Incluye un tapón de rosca a prueba de manipulación y tiene base autoestable
- Estéril
- Graduados
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapón de rosca |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN 285 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de suministros médicos como sueros y muestras de sangre, así como calentamiento de muestras, centrifugación, etc. |
| Para utilizar con (equipo) | Para centrífuga |
| Altura (métrico) | 44mm |
| Mostrar más |