Learn More
Macherey-Nagel™ Absorbente de XTR Chromabond™
Utilice XTR de Chromabond™ con la fase de Kieselguhr para la extracción líquido-líquido. El adsorbente de XTR Chromabond™ ofrece opciones para las columnas XTR Chromabond™.
Marca: Macherey-Nagel™ 730595.500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Características
- Material de base de kieselguhr de granos sin refinar (también conocido como tierra diatomácea, hidromatriz, celite)
- gran tamaño de poro, gran volumen de poro, calidad de lote a lote alta de manera uniforme
- pH de intervalo de trabajo 1–13
Aplicación
- Extracción líquido-líquido de soluciones acuosas altamente viscosas como fluidos fisiológicos (sangre, plasma y suero) en la química clínica, colorantes en textiles, análisis ambiental y de alimentos sin utilizar un embudo de separación
- Alta capacidad de carga de agua sin paso de agua durante la elución con disolventes orgánicos
- También es adecuada para eliminar pequeñas cantidades de agua de disolventes que no son miscibles con agua
Ventajas
- Rápida, reproducible y económica
- Preparación simultánea de varias muestras
- No hay problemas con la separación de fases ∙ sin formación de emulsiones
- Altas velocidades de recuperación
- Ahorro de tiempo y disolventes
- Las soluciones orgánicas no tienen que secarse después de la separación
Disolventes aplicables a la elución
- éter dietílico
- éter metil terbutílico
- etil acetato
- n-hexano
- ciclohexano
- tolueno
- diclorometano (cloruro de metileno)
- triclorometano (cloroformo)
- mezclas de disolventes:
- triclorometano – metanol (90:10, v/v)
- triclorometano – metanol (85:15, v/v)
- éter dietílico – etanol (90:10, v/v)
- éter dietílico – etanol (80:20, v/v)
- diclorometano – 2-propanol (90:10, v/v)
- diclorometano – 2-propanol (85:15, v/v)
Especificaciones
500 g | |
Absorbente de XTR |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Absorbente de XTR Chromabond™ > Para su uso con: Para 20 ml máx.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido