Learn More
Macherey-Nagel™ Absorbente de XTR Chromabond™
Código de producto. p-8012396 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
50/pack
5000 g
500 g
Paquete de 100
Tamaño de la unidad:
1000 g
5 Kg
500 g
paquete de 50
10761324 1000 g 1000 g
10377971 5000 g 5 Kg
10032841 500 g 500 g
12491498 50/pack paquete de 50
12481498 Paquete de 100 paquete de 50
5 options
Código de producto. 10761324
Marca: Macherey-Nagel™ 730595.1000
Utilice XTR de Chromabond™ con la fase de Kieselguhr para la extracción líquido-líquido. El adsorbente de XTR Chromabond™ ofrece opciones para las columnas XTR Chromabond™.
Características
  • Material de base de kieselguhr de granos sin refinar (también conocido como tierra diatomácea, hidromatriz, celite)
  • gran tamaño de poro, gran volumen de poro, calidad de lote a lote alta de manera uniforme
  • pH de intervalo de trabajo 1–13
Aplicación
  • Extracción líquido-líquido de soluciones acuosas altamente viscosas como fluidos fisiológicos (sangre, plasma y suero) en la química clínica, colorantes en textiles, análisis ambiental y de alimentos sin utilizar un embudo de separación
  • Alta capacidad de carga de agua sin paso de agua durante la elución con disolventes orgánicos
  • También es adecuada para eliminar pequeñas cantidades de agua de disolventes que no son miscibles con agua
Ventajas
  • Rápida, reproducible y económica
  • Preparación simultánea de varias muestras
  • No hay problemas con la separación de fases ∙ sin formación de emulsiones
  • Altas velocidades de recuperación
  • Ahorro de tiempo y disolventes
  • Las soluciones orgánicas no tienen que secarse después de la separación
Disolventes aplicables a la elución
  • éter dietílico
  • éter metil terbutílico
  • etil acetato
  • n-hexano
  • ciclohexano
  • tolueno
  • diclorometano (cloruro de metileno)
  • triclorometano (cloroformo)
  • mezclas de disolventes:
  • triclorometano – metanol (90:10, v/v)
  • triclorometano – metanol (85:15, v/v)
  • éter dietílico – etanol (90:10, v/v)
  • éter dietílico – etanol (80:20, v/v)
  • diclorometano – 2-propanol (90:10, v/v)
  • diclorometano – 2-propanol (85:15, v/v)
Especificaciones
Cantidad 1000 g
Tipo de producto Absorbente de XTR