Learn More
Multiroir™ Cajas de almacenamiento de polipropileno
Utilice las cajas de almacenamiento de polipropileno Multiroir™ como cajones independientes o como un conjunto que se puede insertar en un armario. Compuestas completamente de polipropileno transparente, están disponibles en configuraciones de cajón individual o cajón doble.
88.00€ - 159.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Material | Polipropileno |
Forma | Rectangulares |
Tipo de producto | Storage Box |
Cantidad | 1 unidad |
Descripción
- Polipropileno transparente
- Cajón doble: 370 x 260 x 175 mm
- Cajón individual: 370 x 260 x 79 mm
- Cajón doble para muebles con ruedas: 410 x 320 x 680 mm
Especificaciones
Negro | |
Rectangulares | |
1 unidad | |
380 mm | |
670 mm |
Polipropileno | |
Storage Box | |
380 x 300 x 670 mm | |
300 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Multiroir™ Cajas de almacenamiento de polipropileno