Learn More
Multiroir™ Cajas de almacenamiento de polipropileno
Utilice las cajas de almacenamiento de polipropileno Multiroir™ como cajones independientes o como un conjunto que se puede insertar en un armario. Compuestas completamente de polipropileno transparente, están disponibles en configuraciones de cajón individual o cajón doble.
Marca: Multiroir™ 18106
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Polipropileno transparente
- Cajón doble: 370 x 260 x 175 mm
- Cajón individual: 370 x 260 x 79 mm
- Cajón doble para muebles con ruedas: 410 x 320 x 680 mm
Especificaciones
Negro | |
Rectangulares | |
1 unidad | |
380 x 300 x 670 mm | |
300 mm | |
4 kg |
Polipropileno | |
Archivador de portaobjetos Shandon | |
2 Drawers | |
380 mm | |
670 mm |
Título del producto
Multiroir™ Cajas de almacenamiento de polipropileno > Dos cajones
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido