Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 20 C8
212.00€ - 1570.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 10-15 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 60 Å |
Fase estacionaria | POLYGOPREP de 60 a 20 |
Técnica | Cromatografía líquida |
pH | Desde 2 hasta 8 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10125171
|
Macherey-Nagel™
711008.100 |
100 g |
212.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10575771
|
Macherey-Nagel™
711008.1000 |
1 kg |
1570.00€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
10-15 μm | |
POLYGOPREP de 60 a 20 | |
Desde 2 hasta 8 | |
350 m2/g | |
Sílice |
60 Å | |
Cromatografía líquida | |
POLYGOPREP C8 | |
Polygoprep | |
Cromatografía líquida |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 20 C8