Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 20 C8
Código de producto. 10125171 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
Código de producto. 10125171
Marca: Macherey-Nagel™ 711008.100
Especificaciones
Tamaño de partículas 10-15 μm
Tamaño de poro 60 Å
Fase estacionaria POLYGOPREP de 60 a 20
Técnica Cromatografía líquida
pH Desde 2 hasta 8
Cantidad 100 g
Absorbente POLYGOPREP C8
Área de la superficie (métrico) 350 m2/g
Tipo Polygoprep
Material Sílice
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía líquida