Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60-12 C8
253.00€ - 1870.00€
Especificaciones
Dimensione particelle | 10-15 μm |
---|---|
Dimensione del poro | 60 Å |
Fase stazionaria | POLYGOPREP de 60 a 12 |
Tecnica | Cromatografía líquida |
pH | Desde 2 hasta 8 |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10491452
|
Macherey-Nagel™
711007.100 |
0,1 kg |
253.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10145121
|
Macherey-Nagel™
711007.1000 |
1 kg |
1870.00€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
10-15 μm | |
POLYGOPREP de 60 a 12 | |
Desde 2 hasta 8 | |
350 m2/g | |
Sílice |
60 Å | |
Cromatografía líquida | |
POLYGOPREP C8 | |
Polygoprep | |
Cromatografía líquida |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60-12 C8