Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60-12 C8
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,1 kg
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño de partículas | 10-15 μm |
Tamaño de poro | 60 Å |
Fase estacionaria | POLYGOPREP de 60 a 12 |
Técnica | Cromatografía líquida |
pH | Desde 2 hasta 8 |
Cantidad | 1 kg |
Absorbente | POLYGOPREP C8 |
Área de la superficie (métrico) | 350 m2/g |
Tipo | Polygoprep |
Material | Sílice |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Título del producto
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60-12 C8 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido