Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 to 50 C18 Código de producto.: 10489151
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 to 50 C18
Código de producto. p-8012361 Tienda Macherey-Nagel Productos
1 kg, 1000 g
Click to view available options
Cantidad:
0,1 kg
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
Código de producto. 10489151
Marca: Macherey-Nagel™ 711730.1000
Especificaciones
Tamaño de partículas 40-63 μm
Tamaño de poro 300 Å
Fase estacionaria POLYGOPREP de 300 a 50
pH Desde 2 hasta 8
Cantidad 1 kg
Absorbente POLYGOPREP C18
Tipo Polygoprep
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía líquida
Título del producto
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 to 50 C18 >