Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, para cromatografía en columna, ultra puro, 40-60 μ, 60 Å
Código de producto. 10619004 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
30 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
30 Kg
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10619004 5 kg 5 Kg
10407982 1 kg 1 Kg
10500764 30 kg 30 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10619004 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 360050050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Para cromatografía de columnas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Especificaciones
Tamaño de partículas 40-60 μm
Tamaño de poro 60 Å
Envase Tambor de plástico
Cantidad 5 kg
Tipo de producto Gel de sílice
Material Gel de sílice