Learn More
Buerkle™ Cajas redondas de polietileno para todo tipo de usos
Caja para el almacenamiento, envasado, toma de muestras, muestreo y transporte de pastas, gránulos, polvos, muestras de suelo y productos congelados (de -40 °C a unos +95 °). Uso ideal del espacio, se puede apilar. Con tapa a presión
Marca: Buerkle™ 6210-2000
Descripción
- PE, transparente
- Sin grietas
- ∣PE, transparente
Especificaciones
2000 mL | |
Polyethylene | |
For Storing, Packing, Taking Samples, Sampling and Transport of Pastes, Granules, Powders, Soil Samples and Frozen Goods (-40 up to Briefly 95°C) | |
143 mm |
Transparente | |
Round | |
All purpose box | |
169 mm (top), 148 mm (bottom) |
Título del producto
Buerkle™ Cajas redondas de polietileno para todo tipo de usos > Capacidad: 2000 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido