Learn More
Buerkle™ Cajas redondas de polietileno para todo tipo de usos
Código de producto. p-8002454 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10286363
Marca: Buerkle™ 62100250
Caja para el almacenamiento, envasado, toma de muestras, muestreo y transporte de pastas, gránulos, polvos, muestras de suelo y productos congelados (de -40 °C a unos +95 °). Uso ideal del espacio, se puede apilar. Con tapa a presión
  • PE, transparente
  • Sin grietas
  • |PE, transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Tipo de tapón Tapa a presión
Color Transparente
Material Polietileno
Forma Redondo
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento, envasado, toma de muestras, muestreo y transporte de pastas, gránulos, polvo, muestras de suelo y productos congelados (de –40 °C a unos +95 °C)
Incluye Tapa a presión
Tipo de producto Caja multiusos
Altura (métrico) 90 mm
Diámetro exterior (métrico) 78 mm