Learn More
Medline™ Pipetas Pasteur de polietileno
Utilice estas pipetas para una gran variedad de aplicaciones de manipulación de líquidos. Las pipetas Pasteur de polietileno Medline™ se han fabricado con polietileno transparente, inerte y de baja intensidad.
37.65€
Especificaciones
Material | Polietileno |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Estilo de parte superior | Con forma de bombilla |
Color | Transparente |
Tipo | Pipeta Pasteur |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12827625
|
Medline™
200060 |
23 mL |
37.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- No estériles
- Graduados cada 0,5 ml hasta 5 ml
- Tolerancia volumétrica:± 10%
Especificaciones
Polietileno | |
Con forma de bombilla | |
Pipeta Pasteur |
No estéril | |
Transparente | |
Sí |