Learn More
Medline™ Pipetas Pasteur de polietileno
Código de producto. 12827625
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
23 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12827625 23 mL paquete de 100
1 options
Código de producto. 12827625 Proveedor Medline™ N.º de proveedor 200060
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Utilice estas pipetas para una gran variedad de aplicaciones de manipulación de líquidos. Las pipetas Pasteur de polietileno Medline™ se han fabricado con polietileno transparente, inerte y de baja intensidad.
  • No estériles
  • Graduados cada 0,5 ml hasta 5 ml
  • Tolerancia volumétrica:± 10%
Specifications
Diámetro exterior (métrico) 9mm
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Cantidad 100/paq.
Estilo de parte superior Con forma de bombilla
Color Transparente
Volumen (métrico) 23 mL
Longitud (métrico) 300 mm
Tipo Pipeta Pasteur
Desechables Un solo uso