Learn More
Metanosulfonato de polietilenglicol monometil éter, P.M. 1.000, Thermo Scientific Chemicals
27.50€ - 247.23€
CAS | 175172-61-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H10O4S |
Peso molecular (g/mol) | 154.18 |
Número MDL | MFCD03100948 |
Clave InChI | BCKAHDGFNHDQST-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 146293 |
Nombre IUPAC | 2-metoxietilo metanosulfonato |
SMILES | COCCOS(=O)(=O)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15427215
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046437.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15407215
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046437.03 |
1 g |
85.83€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15417215
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046437.06 |
5 g |
247.23€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
175172-61-9 | |
154.18 | |
BCKAHDGFNHDQST-UHFFFAOYSA-N | |
2-metoxietilo metanosulfonato |
C4H10O4S | |
MFCD03100948 | |
146293 | |
COCCOS(=O)(=O)C |
Especificaciones
Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulfonate | |
M.W. 1,000 | |
Sólido granular | |
MFCD03100948 | |
BCKAHDGFNHDQST-UHFFFAOYSA-N | |
2-metoxietilo metanosulfonato | |
146293 |
Blanco | |
175172-61-9 | |
C4H10O4S | |
methanesulfonic acid 2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, methanesulfonate, 2-methoxyethanol methanesulfonate, 2-methoxyethyl mesylate, 2-methoxyethylmethanesulfonate, acmc-1c990, 2-methoxyethyl methane sulfonate, methanesulfonic acid2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, 1-methanesulfonate, methanesulfonic acid 2-methoxy-ethyl ester | |
COCCOS(=O)(=O)C | |
154.18 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes