Learn More
Metanosulfonato de polietilenglicol monometil éter, P.M. 1.000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417215 5 g 5 g
15427215 250 mg 250 miligramos
15407215 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15417215 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046437.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 175172-61-9 | C4H10O4S | 154.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175172-61-9
Fórmula molecular C4H10O4S
Peso molecular (g/mol) 154.18
Número MDL MFCD03100948
Clave InChI BCKAHDGFNHDQST-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 146293
Nombre IUPAC 2-metoxietilo metanosulfonato
SMILES COCCOS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulfonate
Color Blanco
Nombre de nota M.W. 1,000
Forma física Sólido granular
Sinónimo methanesulfonic acid 2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, methanesulfonate, 2-methoxyethanol methanesulfonate, 2-methoxyethyl mesylate, 2-methoxyethylmethanesulfonate, acmc-1c990, 2-methoxyethyl methane sulfonate, methanesulfonic acid2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, 1-methanesulfonate, methanesulfonic acid 2-methoxy-ethyl ester
Cantidad 5 g