Learn More
Macherey-Nagel™ Filtros de jeringa de poliéster PET Chromafil™ Xtra
Etiquetado para validación/certificación de métodos. Los filtros de jeringa de poliéster PET Chromafil™ Xtra Macherey-Nagel™ son membranas hidrófilas multiuso que no son citotóxicas para su uso con disolventes polares y no polares, especialmente mezclas de agua y disolventes orgánicos utilizadas en la determinación de TOC/DOC.
Marca: Macherey-Nagel™ 729220
136.12 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Description
Los filtros de jeringa Chromafil™ Xtra están impresos para la identificación directa del tipo de membrana, el diámetro y el tamaño de poro. Los filtros eliminan las partículas no deseadas de las muestras de líquidos o gases para evitar la contaminación y la obstrucción de instrumentos sensibles que pueden provocar tiempos de inactividad. El filtrado de muestras aumenta la vida útil de las columnas y equipos cromatográficos, proporciona resultados más coherentes y reproducibles y ahorra tiempo y dinero.
- Carcasa de polipropileno (PP) Xtra de bajo sangrado sin color con etiqueta transparente.
- Bajo contenido de compuestos extraíbles
- Geometría de flujo rápido para una filtración sencilla
- Volumen de retención bajo para la recuperación máxima del filtrado
- Entrada Luer lock para una conexión segura en el lado de alta presión
- Certificado para HPLC, con placa de choque estabilizante para evitar la rotura de la membrana
- Diseñado para ser compatible con todos los sistemas de filtración automatizados comunes
- Ideal para filtración de muestras de GC, HPLC y UHPLC
Specifications
Esterilizable en autoclave a 121 °C (30 min.) | |
Incoloro, impresión en negro | |
Sí | |
0,45 μm | |
4,91 cm2 | |
Polipropileno | |
Luer Lock | |
Paquete estándar | |
100/paq. | |
De 5 a 100 ml |
Certificación HPLC | |
80 μl | |
Poliéster | |
No estéril | |
No citotóxico: No inhibe el crecimiento de microorganismos y células superiores | |
Hidrófilo | |
Luer | |
> 12 bar | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.