Learn More
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento
B-569 Polyester High Performance Tape adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
Marca:  Brady™ 076644
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11579243
  • 446.00€ / cada uno
Descripción
  • Etiquetas para impresora
Especificaciones
Especificaciones
GlobalMark High Performance Polyester Tape
Marrón
Thermal Transfer
Para su uso en tuberías de acero inoxidable en entornos difíciles
80 unidades Gardner
-40 °C
100/Paq.
De -40 °C a +100 °C
0,019 mm
100 ft.
2.25 in.
Acrílico, Permanente
Poliéster
Cinta de etiquetado de alto rendimiento
GlobalMark Printer
1
100/Paq.
-40°F to +212°F
0.003 in.
30.48 m x 57.15 mm
30 m
57 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento > Dimensiones (L x An): 30 m x 57 mm; marrón