Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento
Código de producto. p-8001201
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30,48 m x 12,7 mm
30,48 m x 28,58 mm
30,48 m x 57,15 mm
30 m x 13 mm
30 m x 29 mm
30 m x 57 mm
Color:
Amarillo
Azul
Azul cielo
Azul claro
Blanco
Canela
Gris
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Ocre
Rojo
Rosa
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Dimensions (LxW) | Color | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11539253 | 30,48 m x 12,7 mm | Negro | cada uno |
| 11539233 | 30,48 m x 12,7 mm | Azul | cada uno |
| 11599243 | 30,48 m x 12,7 mm | Marrón | cada uno |
| 11559243 | 30,48 m x 12,7 mm | Verde | cada uno |
| 11579213 | 30,48 m x 12,7 mm | Transparente | cada uno |
| 11539213 | 30,48 m x 12,7 mm | Azul claro | cada uno |
| 11579253 | 30,48 m x 12,7 mm | Gris | cada uno |
| 11548924 | 30 m x 13 mm | Ocre | cada uno |
| 11519243 | 30,48 m x 12,7 mm | Naranja | cada uno |
| 11559203 | 30,48 m x 12,7 mm | Rosa | cada uno |
| 11579233 | 30,48 m x 12,7 mm | Morado | cada uno |
| 11529253 | 30,48 m x 28,58 mm | Negro | cada uno |
| 11529233 | 30,48 m x 28,58 mm | Azul | cada uno |
| 11519223 | 30,48 m x 12,7 mm | Blanco | cada uno |
| 11589243 | 30,48 m x 28,58 mm | Marrón | cada uno |
| 11569213 | 30,48 m x 28,58 mm | Transparente | cada uno |
| 11549243 | 30,48 m x 28,58 mm | Verde | cada uno |
| 11529213 | 30,48 m x 28,58 mm | Azul claro | cada uno |
| 11569253 | 30,48 m x 28,58 mm | Gris | cada uno |
| 11509243 | 30,48 m x 28,58 mm | Naranja | cada uno |
| 11569233 | 30,48 m x 28,58 mm | Morado | cada uno |
| 11549203 | 30,48 m x 28,58 mm | Rosa | cada uno |
| 11518924 | 30 m x 29 mm | Azul cielo | cada uno |
| 11589223 | 30,48 m x 28,58 mm | Rojo | cada uno |
| 11589203 | 30,48 m x 28,58 mm | Canela | cada uno |
| 11549223 | 30,48 m x 28,58 mm | Amarillo | cada uno |
| 11519253 | 30,48 m x 57,15 mm | Negro | cada uno |
| 11509223 | 30,48 m x 28,58 mm | Blanco | cada uno |
| 11519233 | 30,48 m x 57,15 mm | Azul | cada uno |
| 11559213 | 30,48 m x 57,15 mm | Transparente | cada uno |
| 11579243 | 30,48 m x 57,15 mm | Marrón | cada uno |
| 11539243 | 30,48 m x 57,15 mm | Verde | cada uno |
| 11519213 | 30,48 m x 57,15 mm | Azul claro | cada uno |
| 11559253 | 30,48 m x 57,15 mm | Gris | cada uno |
| 11568924 | 30 m x 57 mm | Ocre | cada uno |
| 11599233 | 30,48 m x 57,15 mm | Naranja | cada uno |
| 11539203 | 30,48 m x 57,15 mm | Rosa | cada uno |
| 11559233 | 30,48 m x 57,15 mm | Morado | cada uno |
| 11579223 | 30,48 m x 57,15 mm | Rojo | cada uno |
| 11528924 | 30 m x 57 mm | Azul cielo | cada uno |
| 11579203 | 30,48 m x 57,15 mm | Canela | cada uno |
| 11599213 | 30,48 m x 57,15 mm | Blanco | cada uno |
| 11539223 | 30,48 m x 57,15 mm | Amarillo | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11539253
Marca: Brady™ 076650
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Etiquetas para impresora
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Descripción | GlobalMark High Performance Polyester Tape |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | None |
| Color | Negro |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Continuous |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Cinta de etiquetado de alto rendimiento |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso en tuberías de acero inoxidable en entornos difíciles |
| Para utilizar con (equipo) | GlobalMark Printer |
| Satinado | 80 unidades Gardner |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| N.° por paquete | 750/Paq. |
| Cantidad | 750/Paq. |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40°F to +212°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +100 °C |
| Grosor (imperial) | 0.003 in. |
| Grosor (métrico) | 0,019 mm |
| Dimensions (LxW) | 30,48 m x 12,7 mm |
| Longitud (imperial) | 100 ft. |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Anchura (imperial) | 0,5 in |
| Anchura (métrico) | 13 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |