Learn More
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento
B-569 Polyester High Performance Tape adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
Marca:  Brady™ 076642
204.25 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11559243
  • 220.00€ / cada uno
Productos de laboratorio de uso diario
Usar código promocional 24132 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
  • Etiquetas para impresora
Especificaciones
Especificaciones
GlobalMark High Performance Polyester Tape
Verde
Thermal Transfer
Para su uso en tuberías de acero inoxidable en entornos difíciles
80 unidades Gardner
-40 °C
100/Paq.
De -40 °C a +100 °C
0,019 mm
100 ft.
0,5 in
Acrílico, Permanente
Poliéster
Cinta de etiquetado de alto rendimiento
GlobalMark Printer
1
100/Paq.
-40°F to +212°F
0.003 in.
30.48 m x 12.7 mm
30 m
13 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento > Dimensiones (L x An): 30 m x 13 mm; verde