Learn More
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento
B-569 Polyester High Performance Tape adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
Marca:  Brady™ 076617
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11509223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    288.67€ / cada uno
    Ahorro 53.33€
    15% Descuento
Descripción
  • Etiquetas para impresora
Especificaciones
Especificaciones
GlobalMark High Performance Polyester Tape
Blanco
Thermal Transfer
Para su uso en tuberías de acero inoxidable en entornos difíciles
80 unidades Gardner
-40 °C
500/Paq.
De -40 °C a +100 °C
0,019 mm
100 ft.
1,125 in
Acrílico, Permanente
Poliéster
Cinta de etiquetado de alto rendimiento
GlobalMark Printer
1
Paquete de 500
-40°F to +212°F
0.003 in.
30.48 m x 28.58 mm
30 m
29 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento > Dimensiones (L x An): 30 m x 29 mm; blanco