Learn More
Poli(clorhidrato de alilamina), Thermo Scientific Chemicals
Como amina primaria polimérica; forma hidrogeles
162.00€ - 579.00€
CAS | 71550-12-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H7N |
Peso molecular (g/mol) | 93.56 |
Número MDL | MFCD00054329 |
Clave InChI | VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | allylamine hydrochloride, 3-aminopropene hydrochloride, poly allylamine hydrochloride, allylamine, hydrochloride, allylammonium chloride, 2-propen-1-amine, hydrochloride, unii-r2h25ilf98, 2-propen-1-amine hydrochloride, allylaminehydrochloride, prop-2-en-1-amine hydrochloride |
PubChem CID | 82291 |
Nombre IUPAC | Prop-2-en-1-amina;clorhidrato |
SMILES | NCC=C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11384748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043092.09 |
10 g |
162.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11374748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043092.18 |
50 g |
579.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Poly(allylamine hydrochloride) is used in film and polymer industries and cell encapsulation. Further, it is used to make redox hydrogel- modified electrodes for measuring enzyme responses. In addition, it is used in the preparation of an antireflective coating consists of alternate layers of poly(allyamine hydrochloride) and silica nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
71550-12-4 | |
93.56 | |
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N | |
82291 | |
NCC=C |
C3H7N | |
MFCD00054329 | |
allylamine hydrochloride, 3-aminopropene hydrochloride, poly allylamine hydrochloride, allylamine, hydrochloride, allylammonium chloride, 2-propen-1-amine, hydrochloride, unii-r2h25ilf98, 2-propen-1-amine hydrochloride, allylaminehydrochloride, prop-2-en-1-amine hydrochloride | |
Prop-2-en-1-amina;clorhidrato |
Especificaciones
Poly (Allylamine Hydrochloride) | |
71550-12-4 | |
C3H7N | |
allylamine hydrochloride, 3-aminopropene hydrochloride, poly allylamine hydrochloride, allylamine, hydrochloride, allylammonium chloride, 2-propen-1-amine, hydrochloride, unii-r2h25ilf98, 2-propen-1-amine hydrochloride, allylaminehydrochloride, prop-2-en-1-amine hydrochloride | |
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N | |
Prop-2-en-1-amina;clorhidrato | |
82291 |
Amarillo | |
Polvo | |
MFCD00054329 | |
Soluble in water. | |
NCC=C | |
93.56 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H317
Nocivo en caso de ingestión.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317.
missing translation for 'einecsNumber' : 415-050-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Poly(allylamine hydrochloride)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Poly(allylamine hydrochloride)