Learn More
Poli(clorhidrato de alilamina), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384748 10 g 10 g
11374748 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043092.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Como amina primaria polimérica; forma hidrogeles
Poly(allylamine hydrochloride) is used in film and polymer industries and cell encapsulation. Further, it is used to make redox hydrogel- modified electrodes for measuring enzyme responses. In addition, it is used in the preparation of an antireflective coating consists of alternate layers of poly(allyamine hydrochloride) and silica nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71550-12-4
Fórmula molecular C3H7N
Peso molecular (g/mol) 93.56
Número MDL MFCD00054329
Clave InChI VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allylamine hydrochloride, 3-aminopropene hydrochloride, poly allylamine hydrochloride, allylamine, hydrochloride, allylammonium chloride, 2-propen-1-amine, hydrochloride, unii-r2h25ilf98, 2-propen-1-amine hydrochloride, allylaminehydrochloride, prop-2-en-1-amine hydrochloride
PubChem CID 82291
Nombre IUPAC Prop-2-en-1-amina;clorhidrato
SMILES NCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly (Allylamine Hydrochloride)
Color Amarillo
Forma física Polvo
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 10 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Poly(allylamine hydrochloride)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(allylamine hydrochloride)