Learn More
CPC Colder Products Company™ Acoplamientos de desconexión rápida de plástico de la serie PLC
Fabricado con polipropileno. Los acoplamientos de desconexión rápida de plástico de la serie PLC CPC Colder Products Company™ sustituyen a los acoplamientos de bola y manguito voluminosos y pesados en una amplia gama de aplicaciones. El diseño eficaz conduce a un flujo alto y a un bajo derrame.
20.95€ - 34.35€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Polipropileno |
Diámetro exterior (imperial) | 1/4 pulg, 6,4 mm |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 0 °C |
Esterilidad | Estériles |
Alertas:
ADVERTENCIA:La presión, la temperatura, los productos químicos y el entorno de funcionamiento pueden afectar al rendimiento de los acoplamientos.Es responsabilidad del cliente probar la idoneidad de los productos Colder en sus propias condiciones de aplicación
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11900528
|
CPC Colder Products Company™
06364-55 |
Cuerpo de acoplamiento de montaje en panel sin válvula para manguera dentada 1/4 | |||||||
11919435
|
CPC Colder Products Company™
06359-82 |
Cuerpo de acoplamiento sin válvula de 1/4 NPT | |||||||
Descripción
- Material a partir de polipropileno
- Junta tórica de EPD
- Terminaciones integrales
- Resistente a productos químicos y esterilizable mediante rayos gamma
- Excelente resistencia química
- Conexión y desconexión con una sola mano
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1/4 pulg, 6,4 mm | |
Estériles | |
8,3 bar |
Polipropileno | |
0 °C | |
Almendra | |
de 71 °C |