Learn More
CPC Colder Products Company™ Acoplamientos de desconexión rápida de plástico de la serie PLC
Código de producto. 11919435
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Cuerpo de acoplamiento de montaje en panel sin válvula para manguera dentada 1/4
Cuerpo de acoplamiento sin válvula de 1/4 NPT
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11919435 Cuerpo de acoplamiento sin válvula de 1/4 NPT cada uno
11900528 Cuerpo de acoplamiento de montaje en panel sin válvula para manguera dentada 1/4 cada uno
2 options
ADVERTENCIA:La presión, la temperatura, los productos químicos y el entorno de funcionamiento pueden afectar al rendimiento de los acoplamientos.Es responsabilidad del cliente probar la idoneidad de los productos Colder en sus propias condiciones de aplicación
Código de producto. 11919435
Marca: CPC Colder Products Company™ 0635982
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ADVERTENCIA:La presión, la temperatura, los productos químicos y el entorno de funcionamiento pueden afectar al rendimiento de los acoplamientos.Es responsabilidad del cliente probar la idoneidad de los productos Colder en sus propias condiciones de aplicación
Fabricado con polipropileno. Los acoplamientos de desconexión rápida de plástico de la serie PLC CPC Colder Products Company™ sustituyen a los acoplamientos de bola y manguito voluminosos y pesados en una amplia gama de aplicaciones. El diseño eficaz conduce a un flujo alto y a un bajo derrame.
  • Material a partir de polipropileno
  • Junta tórica de EPD
  • Terminaciones integrales
  • Resistente a productos químicos y esterilizable mediante rayos gamma
  • Excelente resistencia química
  • Conexión y desconexión con una sola mano
Especificaciones
Descripción Conector hembra
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Diámetro exterior (imperial) 1/4 pulg, 6,4 mm
Para utilizar con Conector hembra
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Esterilidad Estériles
Método de esterilización Gamma: Irradiación de hasta 50 kGy
Tamaño de rosca 1/4 pulg
Color Almendra
Presión máxima 8,3 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 71 °C
Tipo de producto Cuerpo de acoplamiento sin válvula de 1/4 NPT