Learn More
Óxido de platino(IV), anhidro, Premion™, 99,95 % (base metálica), Pt 84,4 % mín., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-15-4 | O2Pt | 227.08 g/mol
88.65€ - 1015.00€
CAS | 1314-15-4 |
---|---|
Fórmula molecular | O2Pt |
Peso molecular (g/mol) | 227.08 |
Número MDL | MFCD00011184 |
Clave InChI | YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | dioxoplatinum |
SMILES | O=[Pt]=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11343998
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040402.01 |
0.25 g |
88.65€
0.25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11363998
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
1 g |
256.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11353998
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040402.06 |
5 g |
1015.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Platinum(IV) oxide is used as catalyst for hydrogenation reactions. It is applied in the hydrogenation of alkenes to alkanes, nitro compounds to amines and ketones to alcohols. It is also involved in the hydrogenolysis of cyclopropyl group in to an isopropyl group and in selective oxidation of primary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1314-15-4 | |
227.08 | |
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N | |
O=[Pt]=O |
O2Pt | |
MFCD00011184 | |
dioxoplatinum |
Especificaciones
Platinum(IV) oxide | |
Anhydrous | |
Marrón | |
(base metálica) | |
PtO2 | |
UN1479 | |
Soluble in caustic potash solution. Insoluble in water,acid,aquaregia. | |
O=[Pt]=O | |
227.08 | |
99.95% | |
Pt 84.4% min. | |
10.2 g/mL |
450°C | |
1314-15-4 | |
Polvo | |
O2Pt | |
MFCD00011184 | |
14,7527 | |
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoplatinum | |
227.09 | |
Premion™ | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H272
Puede intensificar el fuego
oxidante.
P210-P220-P221-P280-P283-P306+P360-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:5,1; grupo de embalaje:I
missing translation for 'einecsNumber' : 215-223-0
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2506020.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes