Learn More
Óxido de platino(IV), anhidro, Premion™, 99,95 % (base metálica), Pt 84,4 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363998 1 g 1 g
11343998 0.25 g 0.25 g
11353998 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11363998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040402.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 1314-15-4 | O2Pt | 227.08 g/mol
Platinum(IV) oxide is used as catalyst for hydrogenation reactions. It is applied in the hydrogenation of alkenes to alkanes, nitro compounds to amines and ketones to alcohols. It is also involved in the hydrogenolysis of cyclopropyl group in to an isopropyl group and in selective oxidation of primary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-15-4
Fórmula molecular O2Pt
Peso molecular (g/mol) 227.08
Número MDL MFCD00011184
Clave InChI YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dioxoplatinum
SMILES O=[Pt]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(IV) oxide
Punto de fusión 450°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Marrón
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal PtO2
Número UN UN1479
Índice Merck 14,7527
Información de solubilidad Soluble in caustic potash solution. Insoluble in water,acid,aquaregia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.09
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 84.4% min.
Olor Odorless
Densidad 10.2 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Platinum(IV) oxide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Platinum oxide