Learn More
pJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pA Vector
Vector pJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pA
Marca: Invitrogen A15005
Descripción
El vector pJTI™ R4 Exp CMV-TO EmGFP pA es un vector de control positivo para evaluar la eficacia de la reorientación al aplicarla a una línea celular parental Jump-In™ T-REx™. Cuando se cotransfectan con el vector de integrasa (vector pJTI™ R4 Int incluido en los kits parentales Jump-In™) y después de la selección de antibióticos, la proteína fluorescente verde esmeralda (EmGFP) se puede expresar de forma inducible con doxiciclina y las células reorientadas adecuadamente emitirán fluorescencia verde.Garantice el éxito de las reacciones de reorientación Jump-In™ T-REx™
La correcta reorientación de líneas celulares parentales Jump-In™ T-REx™, como el kit Jump-In™ T-REx™ HEK293 , depende de una variedad de factores, tales como:
Recomendamos encarecidamente incluir una reacción de reorientación de control positivo con el vector pJTI™ R4 Exp CMV-TO EmGFP pA en el experimento Jump-In™ junto con controles negativos (sin ADN plasmídico ni vector de integrasa) para que pueda visualizar fácilmente los resultados y optimizar las condiciones de reorientación.
Especificaciones
Inducible | |
Tetraciclina | |
Vector de expresión de mamíferos | |
Geneticin™ (G-418) | |
Ampicilina (AMPR) | |
100 μg | |
Jump-In™ |
Transfección | |
CMV/TO | |
GFP (EmGFP) | |
Vector pJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pA (100 μg), conservar a -20°C | |
GFP (EmGFP) | |
Vectores Jump-In | |
Desarrollo de línea celular estable, integración orientada y expresión regulada |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
163385A | Certificado de análisis | 30/01/2023 | A15005 |
153367A | Certificado de análisis | 13/05/2022 | A15005 |
147156A | Certificado de análisis | 28/12/2021 | A15005 |
138156A | Certificado de análisis | 12/05/2021 | A15005 |
102282AD | Certificado de análisis | 08/04/2021 | A15005 |