Learn More
Socorex™ Filtro de protección de boquilla de pipetas
Utilice el filtro de protección de boquilla de pipetas Socorex™ para proteger la pipeta contra el llenado de líquidos o la contaminación. El filtro, fabricado con fibra de polipropileno, ofrece la máxima protección y seguridad contra la contaminación.
50.23€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
---|---|
Material | Polipropileno Fibra |
Esterilidad | No estéril |
Tipo | Filtro de fibra |
Para utilizar con (equipo) | Calibra™ digital 832, Acura™ manual 835, Acura™ electro 935/936 macroipetas y antiguo modelo Acura™ analógico 831 |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17840051
|
Socorex™
322.05 |
5 mL Calibra |
50.23€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17850051
|
Socorex™
322.10 |
Calibre de 10 mL |
50.23€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Fibra de polipropileno
- Para Acura™ manual de 5 ml y 10 ml y Acura™ electro
- No estéril
- No esterilizable en autoclave
Especificaciones
No autoclavable | |
No estéril | |
Calibra™ digital 832, Acura™ manual 835, Acura™ electro 935/936 macroipetas y antiguo modelo Acura™ analógico 831 |
Polipropileno Fibra | |
Filtro de fibra |