Learn More
Socorex™ Filtro de protección de boquilla de pipetas
Utilice el filtro de protección de boquilla de pipetas Socorex™ para proteger la pipeta contra el llenado de líquidos o la contaminación. El filtro, fabricado con fibra de polipropileno, ofrece la máxima protección y seguridad contra la contaminación.
Marca: Socorex™ 322.10
Descripción
- Fibra de polipropileno
- Para Acura™ manual de 5 ml y 10 ml y Acura™ electro
- No estéril
- No esterilizable en autoclave
Información de órdenes
ForUseWithEquipment
Especificaciones
No autoclavable | |
Polipropileno Fibra | |
Filtro de fibra |
10 mL Calibra | |
No estéril | |
Calibra™ digital 832, Acura™ manual 835, Acura™ electro 935/936 macroipetas y antiguo modelo Acura™ analógico 831 |
Título del producto
Socorex™ Filtro de protección de boquilla de pipetas > Para su uso con: Para calibre de 10 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido