Learn More
Fisherbrand™ Cono de pipeta para el controlador de pipetas Accumax
Disponibles en una gama de colores..
12.68€ - 16.50€
Especificaciones
Tipo | Cono de pipeta |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Pipeteo |
Para utilizar con (equipo) | Pipeteador motorizado Accumax |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15840043
|
Fisherbrand™
PH01-11B |
Azul |
16.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15850043
|
Fisherbrand™
PH01-11G |
Verde | ||||||||
15860043
|
Fisherbrand™
PH01-11O |
Naranja |
16.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15870043
|
Fisherbrand™
PH01-11R |
Rojo |
16.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Autoclavable
- For use with the Accumax Pipette Controller
- Pick between blue, red, orange or green
Especificaciones
Cono de pipeta | |
Pipeteo | |
Pipeteador motorizado Accumax |