Learn More
Fisherbrand™ Cono de pipeta para el controlador de pipetas Accumax
Código de producto. 15870043 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
15870043 Rojo cada uno
15840043 Azul cada uno
15850043 Verde cada uno
15860043 Naranja cada uno
4 options
Código de producto. 15870043
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibles en una gama de colores..
  • Esterilizable en autoclave
  • Para su uso con el controlador de pipetas Accumax
  • Elija entre azul, rojo, naranja o verde
Especificaciones
Color Rojo
Tipo Cono de pipeta
Para utilizar con (aplicación) Pipeteo
Para utilizar con (equipo) Pipeteador motorizado Accumax