missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIP5K1A Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3E5G12, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Especificaciones

Antígeno PIP5K1A
Clon 3E5G12
Concentración 1000 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16860136
Ver documentos
Proteintech
67483-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16850136
Ver documentos
Proteintech
67483-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The PIP5K1A antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PIP5K1A. This antibody recognizes human antigen. The PIP5K1A antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Especificaciones

PIP5K1A
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
8394
Primary
3E5G12
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Human
IgG2b
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
PIP5K1A Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3E5G12, Proteintech

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado