Learn More
PIP5K1A Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3E5G12, Proteintech
Código de producto. 16850136 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16850136 150 μL 150 microlitros
16860136 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16850136
Proveedor: Proteintech 674831IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The PIP5K1A antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PIP5K1A. This antibody recognizes human antigen. The PIP5K1A antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno PIP5K1A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3E5G12
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8394
Especies diana Human
Isotype IgG2b