Learn More
Invitrogen™ Human PIK3C3 (hVPS34), GST Tag Recombinant Protein Código de producto.: 15448703
Invitrogen™ Human PIK3C3 (hVPS34), GST Tag Recombinant Protein
Código de producto. p-7121856
100 μg, 100 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
cada uno
Código de producto. 15448703
Marca: Invitrogen™ PR8987B
Recombinant Protein
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length
PIK3C3 (hVPS34) is the sole class III member of the PI3 Kinase family. PIK3C3 phosphorylates phosphatidylinositol (PI) to produce phosphatidylinositol 3-phosphate [PI(3)P], which recruits downstream effectors containing FYVE and Phox domains to membranes. PIK3C3 is involved in coupling nutrient signaling to mTOR and also plays a role in autophagy and intracellular trafficking. Involved in regulation of degradative endocytic trafficking and required for the abcission step in cytokinesis, probably in the context of PI3KC3-C2. Involved in the transport of lysosomal enzyme precursors to lysosomes. Required for transport from early to late endosomes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q8NEB9
Concentración See Label
Para utilizar con (aplicación) Kinase Assay
Formulación 50 mM tris with 0.02% CHAPS, 0.5 mM EDTA, 150 mM NaCl, 2 mM DTT, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
ID de gen (Entrez) 5289
Peso molecular 129 kDa
Nombre Human PIK3C3 (hVPS34), GST Tag
Cantidad 100 μg
Alias de gen 5330434F23Rik; catalytic phosphatidylinositol 3-kinase 3; catalytic subunit type 3 Antibody; class 3 phosphoinositide-3-kinase; Class III PI 3-kinase; hVps34; hVps34 Antibody; OTTMUSP00000023341; OTTMUSP00000023350; phosphatidylinositol 3-kinase; Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3; phosphatidylinositol 3-kinase p100 subunit; phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic subunit type 3; Phosphoinositide-3-kinase class 3; phosphoinositide-3-kinase, class 3; PI3K type 3; PI-3 K Vps34p; pi3kc3; PI3-kinase type 3; Pik3c3; PIK3C3 Antibody; PtdIns-3-kinase type 3; VPS34
Nombre común VPS34
Familia Quinasa PI3 Kinase Family
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST-tag
Secuencia Full length
Contenido y almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Grupo de cinasas Lipid Kinases
Condiciones de envío Dry Ice
Sistema de expresión Baculovirus
Familia de proteínas Kinases & Inhibitors
Forma de proteína Recombinant, Full Length
Formulario Liquid
Categoría de investigación Signal Transduction
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote2593034B Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/08/2023 Código de productoPR8987B
Número de lote2593034A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/03/2023 Código de productoPR8987B
Número de lote2258733H Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/11/2022 Código de productoPR8987B
Número de lote2258733G Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/09/2022 Código de productoPR8987B
Número de lote2258733E Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/02/2022 Código de productoPR8987B
Título del producto
Invitrogen™ Human PIK3C3 (hVPS34), GST Tag Recombinant Protein >