Learn More
Ácido fosfórico, N.F. F. C. C., J.T. Baker™
229.00€ - 583.00€
CAS 7664-38-2
Fórmula molecular H3O4P
Peso molecular (g/mol) 97.994
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nombre IUPAC ácido fosfórico
SMILES OP(=O)(O)O
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15557794
Ver documentos
Avantor J.T.Baker
0262-02
500mL. Frasco de vidrio
396.00€
500 ml
15547794
Ver documentos
Avantor J.T.Baker
500mL. Frasco de vidrio, Mall
229.00€
500 ml
15567794
Ver documentos
Avantor J.T.Baker
0262-03
2,5 l Frasco de vidrio
352.00€
2.50 litros
15587794
Ver documentos
Avantor J.T.Baker
0262-05
2,5 l Frasco de vidrio, envío único
583.00€
2.50 litros
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Ácido fosfórico, N.F. F. C. C., J.T. Baker™