Learn More
Ácido fosfórico, N.F. F. C. C., J.T. Baker™ Código de producto.: 15567794
compliance-icons compliance-icons
Ácido fosfórico, N.F. F. C. C., J.T. Baker™
Código de producto. 15567794
2,5 l, Frasco de vidrio, 2.50 litro
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio, Mall
Frasco de vidrio, envío único
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
Código de producto. 15567794
Marca: Avantor J.T.Baker 026203
CAS 7664-38-2
Fórmula molecular H3O4P
Peso molecular (g/mol) 97.994
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nombre IUPAC ácido fosfórico
SMILES OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoric Acid
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1 l = 1,69 kg
Cantidad 2,5 l
Formula Weight (peso de la fórmula) 98
Grado FCC/NF
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
Título del producto
Ácido fosfórico, N.F. F. C. C., J.T. Baker™ >