Learn More
Solución de fosfato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12922185
Solución de fosfato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12922185 Tienda Fisher Chemical Productos
250 mL, Frasco, 250 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. 12922185
Marca: Fisher Chemical A 038 250
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7558-80-7
Peso molecular (g/mol) 119.98
Número MDL MFCD00003527,MFCD00146206
Clave InChI AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphate
Envase Frasco
Forma física Líquido
Fórmula molecular H2NaO4P
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno
Solvent or Matrix Water
Cantidad 250 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1108975 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/04/2025 Código de productoA 038 250
Número de lote1011179 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/03/2025 Código de productoA 038 250
Título del producto
Solución de fosfato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ >