Learn More
Solución de fosfato para cromatografía iónica, matriz 1 g/LH 2 O, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12932185 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12932185 500 mL Frasco 500 ml
12912185 100 mL Frasco 100 ml
12922185 250 mL Frasco 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12932185 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A 038 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    124.66€ / 500 ml
    Ahorro 20.34€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7558-80-7
Peso molecular (g/mol) 119.98
Número MDL MFCD00003527,MFCD00146206
Clave InChI AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphate
Envase Frasco
Forma física Líquido
Fórmula molecular H2NaO4P
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno
Solvent or Matrix Agua
Cantidad 500 mL